Tisk…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Dodavatel: Alfa Aesar
39548.03EA 1270 CZK
39548.03 39548.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Vzorec: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
Bod varu: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Bod tání: 318…320 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145380
CAS číslo: 18865-74-2