Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
42028.03EA
1490
CZK
42028.03
42028.14
42028.06
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
MOCVD of zirconium
Vzorec:
C₄₄H₇₆O₈Zr MW: 824,29 g/mol Bod varu: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.) Bod tání: 318…320 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145380 CAS číslo: 18865-74-2 |