Tisk…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL478865-5GEA 5830 CZK
SIAL478865-5G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Vzorec: C₄₄H₇₆O₈Zr
MW: 824,29 g/mol
MDL Number: MFCD00145380
CAS číslo: 18865-74-2