Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
40621.14EA 50170 CZK
40621.14 40621.06 40621.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')titanium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Ti
MW: 597,669 g/mol
Bod varu: 75 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145466
CAS číslo: 181418-64-4