Tisk…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Dodavatel: Alfa Aesar
39459.06EA 11230 CZK
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Vzorec: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Bod varu: 325 °C (rozkl.)
Bod tání: 219…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145379
CAS číslo: 41706-15-4