Tisk…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV) ≥99%
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB121263.0005EA 0 CZK InStock
ABCRAB121263.0005
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV) ≥99%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Vzorec: C₄₄H₇₆NbO₈
MW: 825,976 g/mol
Bod varu: 325 °C (rozkl.)
Bod tání: 219…220 °C
MDL Number: MFCD00145379
CAS číslo: 41706-15-4