Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL468223-1GEA
13260
CZK
SIAL468223-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')chromium(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇CrO₆ MW: 601,8 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058919 CAS číslo: 14434-47-0 |