Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL700223-1GEA 0 CZK
SIAL700223-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')manganese(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇MnO₆
MW: 604,74 g/mol
MDL Number: MFCD00269825
CAS číslo: 14324-99-3