Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
40470.06EA 8890 CZK
40470.06 40470.14 40470.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II) ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
NMR shift reagent, nickel oxide precursor
Vzorec: C₂₂H₃₈NiO₄
MW: 425,23 g/mol
Bod varu: 90…110 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192348
CAS číslo: 14481-08-4