Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA403393-1GEA 0 CZK
SAFA403393-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')nickel(II)
Vzorec: C₂₂H₃₈NiO₄
MDL Number: MFCD00192348
CAS číslo: 14481-08-4