Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
|
Varování
|
41280.03EA
3040
CZK
41280.03
41280.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99.9% (metals basis)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇CoO₆ MW: 608,735 g/mol Bod varu: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.) Bod tání: 254…256 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233617 CAS číslo: 14877-41-9 |