Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
41862.06EA
11430
CZK
41862.06
41862.03
41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇FeO₆ MW: 605,65 g/mol Bod varu: 300 °C (rozkl.) Bod tání: 148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00067465 CAS číslo: 14876-47-2 |