Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
44006.04EA 14550 CZK
44006.04 44006.02
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ruthenium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Ru
MW: 650,872 g/mol
Bod varu: 250 °C (rozkl.)
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00269841
CAS číslo: 38625-54-6