Tisk…
Barium hexafluoroacetylacetonate
Varování
14503.03EA 1110 CZK
14503.03 14503.06
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
MW: 551,44 g/mol
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075633
CAS číslo: 118131-57-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III