Tisk…
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
78113.03EA 1210 CZK
78113.03 78113.06
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Vzorec: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
Bod tání: 134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013506
CAS číslo: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II