Tisk…
Thallium(I) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA153885-5GEA 0 CZK
SAFA153885-5G
Thallium(I) acetylacetonate, Sigma-Aldrich®
Thallium(I) acetylacetonate
Vzorec: C₅H₇O₂Tl
MW: 303,491 g/mol
MDL Number: MFCD00013506
CAS číslo: 25955-51-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II