Tisk…
Lead(II) acetylacetonate
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
89858.18EA 16350 CZK
89858.18 89858.09
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄Pb
MW: 405,41 g/mol
Bod tání: 141…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013499
CAS číslo: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III