Tisk…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
14505.03EA 1440 CZK
14505.03
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Bod varu: 220 °C (rozkl.)
Bod tání: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151019
CAS číslo: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1