Chcete se opět přihlásit?
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
41870.02EA 779 CZK InStock
41870.02 41870.04 41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Bod varu: 220 °C (rozkl.)
Bod tání: ∼ 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151019
CAS číslo: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1
Objednat
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Související informace
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství