Tisk…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
B25284.03EA 924 CZK
B25284.03 B25284.14 B25284.06
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
Bod varu: 220 °C
Bod tání: ∼100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151019
CAS číslo: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1