Tisk…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥95.0%
Varování
TCIAH0554-1GEA 1990 CZK
TCIAH0554-1G TCIAH0554-5G
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥95.0%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Vzorec: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O
MW: 477,64 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00151019
CAS číslo: 14781-45-4
EINECS: 238-850-1
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/65/28970565.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %