Tisk…
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
42463.06EA 3360 CZK
42463.06 42463.03 42463.14
Hafnium(IV) acetylacetonate ≥97%
Hafnium(IV) acetylacetonate
Vzorec: C₂₀H₂₈O₈Hf
MW: 574,922 g/mol
Bod tání: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044997
CAS číslo: 17475-67-1