Tisk…
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
19275.09EA 5460 CZK
19275.09 19275.02 19275.04
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Hafnium trifluoroacetylacetonate
Vzorec: C₂₀H₁₆F₁₂O₈Hf
MW: 790,81 g/mol
Bod tání: 128…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078027
CAS číslo: 17475-68-2