Tisk…
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H27784.03EA 8170 CZK
H27784.03 H27784.06
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II) ≥98%
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Vzorec: C₁₈H₂₆Ni
MW: 301,092 g/mol
Bod tání: 107…112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862460
CAS číslo: 79019-60-6