Tisk…
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)]
TCIAC2387-200MGEA 3270 CZK
TCIAC2387-200MG TCIAC2387-1G
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)]
Chloro[[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](acetanilide)palladium(II)]
Vzorec: C₃₅H₄₄ClN₃OPd
CAS číslo: 1228009-69-5