Tisk…
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
44482.14EA 3310 CZK
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999% (metals basis)
Hexaamminenickel(II) bromide
Vzorec: H₁₈Br₂N₆Ni
MW: 320,68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039935
CAS číslo: 13601-55-3