Tisk…
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
B23886.03EA 4050 CZK
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride 99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Vzorec: H₁₈Cl₂N₆Ru
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011477
CAS číslo: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2