Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
10511.06EA
24470
CZK
10511.06
10511.03
10511.01
Hexaammineruthenium trichloride (≥32,1% Ru)
Hexaammineruthenium trichloride
Vzorec:
H₁₈Cl₃N₆Ru MW: 309,61 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011478 CAS číslo: 14282-91-8 EINECS: 238-176-8 UN: 3288 ADR: , |