Tisk…
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
44481.14EA 3190 CZK
44481.14
Hexaamminenickel(II) iodide ≥99.999%
Hexaamminenickel(II) iodide
Vzorec: H₁₈I₂N₆Ni
MW: 414,685 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058808
CAS číslo: 13859-68-2