Tisk…
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
1388.0025EA 9720 CZK
1388.0025
Reinecke's salt, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Reinecke's salt
Vzorec: C₄H₁₀CrN₇S₄
MDL Number: MFCD00151654
CAS číslo: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test