Tisk…
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
183687-100GEA 8770 CZK
183687-100G 183687-25G
Reinecke's salt ≥93.0% ACS, Fluka™
Reinecke's salt
Vzorec: C₄H₁₀CrN₇S₄
Bod tání: 268-272 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066638
CAS číslo: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay min. 93.0 %
Insoluble in HCl max. 0.05 %
Test of sensitivity complying