Tisk…
Reinecke's salt monohydrate
TCIAR0004-25GEA 1770 CZK
TCIAR0004-25G
Reinecke's salt monohydrate
Reinecke's salt monohydrate
Vzorec: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
MW: 354,41 g/mol
MDL Number: MFCD00066638
CAS číslo: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/38/28993738.jpg