Tisk…
3-Methyl-1,3-pentadiene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA268976-5GEA 0 CZK
SAFA268976-5G
3-Methyl-1,3-pentadiene, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1,3-pentadiene
Vzorec: C₆H₁₀
MDL Number: MFCD00009277
CAS číslo: 4549-74-0
UN: 2461
ADR: 3,II