Tisk…
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
B22990.AUEA 7140 CZK
B22990.AU B22990.AD B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers)
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod varu: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Hustota: 1,102
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005123
CAS číslo: 121-39-1
EINECS: 204-467-3