Tisk…
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23435.22EA 3710 CZK
B23435.22 B23435.14
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers) ≥97%
3,5-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans- isomers)
Vzorec: C₇H₁₅N
MW: 113,20 g/mol
Bod varu: 142…146 °C
Hustota: 0,830
Bod vzplanutí: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005996
CAS číslo: 35794-11-7
EINECS: 252-730-6
UN: 1993
ADR: 3,III