Tisk…
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
12478.03EA 876 CZK
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic ≥99.99%
Gallium indium alloy (75.5:24.5 w%), eutectic
Bod tání: 15,7 °C
Hustota: 6,2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144387
CAS číslo: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN: 1760
ADR: 8,III