Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
14634.03EA
1100
CZK
14634.03
14634.09
14634.PG
14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Bod tání:
10,7 °C Hustota: 6,359 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00144388 UN: 1760 ADR: 8,III |