Tisk…
Tricyclohexylphosphine ∼18% ∼0.60 mol/L in toluene (contains Tricyclohexylphosphine Oxide)
Dodavatel: TCI EUROPE
Nebezpečí
TCIAT1165-25MLEA 4020 CZK
TCIAT1165-25ML TCIAT1165-500ML
Tricyclohexylphosphine ∼18% ∼0.60 mol/L in toluene (contains Tricyclohexylphosphine Oxide)
Tricyclohexylphosphine
Vzorec: C₁₈H₃₃P
MW: 280,43 g/mol
Bod vzplanutí: 42°C
MDL Number: MFCD00003853
CAS číslo: 2622-14-2
EINECS: 220-069-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/19/28995219.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Iodometric back titration) 18.0 to 20.0 w/w%