Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A16922.AEEA 1060 CZK
A16922.AE A16922.0F A16922.AP
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
Hustota: 1,238
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01941547
CAS číslo: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5