Tisk…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL63846-500MLEA 5220 CZK
SIAL63846-500ML
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Vzorec: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
MDL Number: MFCD01941547
CAS číslo: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5