(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL331910-1GEA
993
CZK
SIAL331910-1G
SIAL331910-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,1259 g/mol |
MDL Number:
MFCD00213364 CAS číslo: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |