Tisk…
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
Varování
TCIAA1359-1GEA 1240 CZK
TCIAA1359-1G TCIAA1359-25G TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,1259 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00213364
CAS číslo: 49805-30-3
EINECS: 421-830-3
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/83/28929283.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C