Tisk…
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L16375.06EA 5360 CZK
L16375.06 L16375.03
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine ≥99%
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27
Bod varu: 140…142 °C (6 mmHg)
Hustota: 1,056
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023734
CAS číslo: 14813-01-5
EINECS: 238-881-0