(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL653446-1GEA
0
CZK
SIAL653446-1G
SIAL653446-5G
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Vzorec:
C₁₂H₁₇NO MW: 191,27 |
MDL Number:
MFCD00023734 CAS číslo: 14813-01-5 EINECS: 238-881-0 |