Tisk…
Fmoc-D-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL47378-5GEA 0 CZK
SIAL47378-5G
Fmoc-D-phenylalanine, Sigma-Aldrich®
Fmoc-D-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00062955
CAS číslo: 86123-10-6