Tisk…
Fmoc-L-phenylalanine
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
MOLEM37869179EA 0 CZK
MOLEM37869179
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
MDL Number: MFCD00037128
CAS číslo: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1