Tisk…
Fmoc-L-phenylalanine
Synonyms: N-α-Fmoc-L-PhenylalanineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanineFmoc-Phe-OH
TCIAF0297-5GEA 804 CZK
TCIAF0297-5G TCIAF0297-25G
Fmoc-L-phenylalanine
Fmoc-L-phenylalanine
Vzorec: C₂₄H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD00037128
CAS číslo: 35661-40-6
EINECS: 252-661-1
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/90/28968890.jpg