Tisk…
Oxid zirkoničitý ≥99% stabilizovaný, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
Dodavatel: Alfa Aesar
Stabilization: Stabilised with Ytria (Y₂O₃) 10-15%
36272.22EA 2960 CZK
36272.22 36272.36
Oxid zirkoničitý ≥99% stabilizovaný, powder -325 Mesh (max. 4% Hf)
Oxid zirkoničitý
Vzorec: O₂Zr
MW: 123,22 g/mol
Bod varu: ∼5000 °C
Bod tání: ∼2700 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145546
CAS číslo: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2