Tisk…
Oxid zirkoničitý (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilizovaný, tablets
Dodavatel: Alfa Aesar
Stabilization: Stabilised with Ti (10% TiO₂)
45126.14EA 1460 CZK
45126.14 45126.06 45126.22
Oxid zirkoničitý (ZrO₂:TiO₂ - 90:10)% (w/w) stabilizovaný, tablets
Oxid zirkoničitý
Vzorec: O₂Zr
MW: 123,22 g/mol
Bod tání: ∼2500 °C
Hustota: 5,4
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011310
CAS číslo: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2