Oxid zirkoničitý (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilizovaný, powder -325 Mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Stabilization:
Stabilised with ytria (Y₂O₃) 8%
45562.22EA
9130
CZK
45562.22
45562.36
Oxid zirkoničitý (ZrO₂:Y₂O₃ - 92:8%) (w/w) ≥99.95% (metals basis excluding Hf) stabilizovaný, powder -325 Mesh
Oxid zirkoničitý
Vzorec:
O₂Zr MW: 123,22 g/mol Bod varu: ∼5000 °C Bod tání: ∼2700 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00145546 CAS číslo: 1314-23-4 EINECS: 215-227-2 |